Merck
ENA517161221
Enamine
3,3-difluoro-2,2-dimethylbutyl methanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.25
MDL番号:
Iupac Name
3,3-difluoro-2,2-dimethylbutyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H14F2O3S/c1-6(2,7(3,8)9)5-12-13(4,10)11/h5H2,1-4H3
InChI Key
MUMRBBLRCRKMHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300667
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300667