Merck
ENA514507846
Enamine
2-methoxy-2-(3-methoxyphenyl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.2
MDL番号:
Iupac Name
methoxy(3-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-12-9-5-3-4-8(6-9)10(7-11)13-2/h3-6,10H,1-2H3
InChI Key
UQJPQYTZCLYJML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306386
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306386