Merck
ENA514507757
Enamine
N-benzylazepan-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.32
MDL番号:
Iupac Name
N-benzylazepan-4-amine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-2-5-12(6-3-1)11-15-13-7-4-9-14-10-8-13/h1-3,5-6,13-15H,4,7-11H2
InChI Key
YKUAUELLNOWIHE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307192
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307192