Merck
ENA514507674
Enamine
4-chloro-2-(2-phenylethyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.69
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-(2-phenylethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C12H11ClN2/c13-11-8-9-14-12(15-11)7-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8-9H,6-7H2
InChI Key
QHMYIIBCWBRSEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306493
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306493