Merck
ENA514507552
Enamine
4H,5H,6H,7H-thieno[3,2-c]pyridine-2-sulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.76
MDL番号:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine-2-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S2.ClH/c8-13(10,11)7-3-5-4-9-2-1-6(5)12-7;/h3,9H,1-2,4H2,(H2,8,10,11);1H
InChI Key
RVJUEASNWDYXSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307073
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307073
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)