Merck
ENA514507539
Enamine
2-(3-methoxy-3-methylazetidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.65
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-methoxy-3-methylazetidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-7(11-2)4-8(5-7)3-6(9)10;/h3-5H2,1-2H3,(H,9,10);1H
InChI Key
SKGUFMBWFPJGKX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306840
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306840
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)