Merck
ENA514507290
Enamine
6-chloro-4-cyclopropyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.6
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-4-cyclopropylpyridazin-3-ol
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O/c8-6-3-5(4-1-2-4)7(11)10-9-6/h3-4H,1-2H2,(H,10,11)
InChI Key
NHEFFWSMUMCTEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306231
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306231
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)