Merck
ENA514507071
Enamine
2-benzyl-2-tert-butylpyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.35
MDL番号:
Iupac Name
2-benzyl-2-tert-butylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C15H23N/c1-14(2,3)15(10-7-11-16-15)12-13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,16H,7,10-12H2,1-3H3
InChI Key
PPILGWOYLSTBOK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305436
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305436