Merck
ENA514507008
Enamine
4-[(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.27
MDL番号:
Iupac Name
4-[(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]piperidine
Inchi Code
1S/C10H17N3/c1-13-10(4-7-12-13)8-9-2-5-11-6-3-9/h4,7,9,11H,2-3,5-6,8H2,1H3
InChI Key
HPOODBWTDRQKOO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305258
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305258