Merck
ENA514506922
Enamine
4-bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.01
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c1-10-6-3-4(7)2-5(8)9-6/h2-3H,1H3
InChI Key
OXJMCGLOJRTWPU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223941