Merck
ENA514506843
Enamine
tert-butyl 2-isocyanatoacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.17
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-isocyanatoacetate
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-7(2,3)11-6(10)4-8-5-9/h4H2,1-3H3
InChI Key
JPGTZLMGEUIJGV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304691
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)