Merck
ENA514506839
Enamine
1-(3,5-dimethoxyphenyl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.25
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,5-dimethoxyphenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C11H16O3/c1-4-11(12)8-5-9(13-2)7-10(6-8)14-3/h5-7,11-12H,4H2,1-3H3
InChI Key
KVVMCOXXZIIDGN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206446
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206446