Merck
ENA514506836
Enamine
(3E)-5-phenylpent-3-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.22
MDL番号:
mp
28-30
Iupac Name
(3E)-5-phenyl-3-pentenoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O2/c12-11(13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-7H,8-9H2,(H,12,13)/b5-4+
InChI Key
VWWLQJZGLBUHNN-SNAWJCMRSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304680
Melting Point
28-30
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304680
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)