Merck
ENA514506803
Enamine
1,1-dicyclopropylbut-3-en-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.24
MDL番号:
Iupac Name
1,1-dicyclopropylbut-3-en-1-ol
Inchi Code
1S/C10H16O/c1-2-7-10(11,8-3-4-8)9-5-6-9/h2,8-9,11H,1,3-7H2
InChI Key
PRZBRCGBBMJARR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304377
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304377