Merck
ENA514506751
Enamine
8-fluoro-3-hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
8-fluoro-3-hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6FNO3/c11-6-3-1-2-5-8(10(14)15)7(13)4-12-9(5)6/h1-4,13H,(H,14,15)
InChI Key
IVDHARKWLBZWCS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303511
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303511
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)