Merck
ENA514506743
Enamine
(1-benzyl-4-methylpiperazin-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.33
MDL番号:
Iupac Name
(1-benzyl-4-methylpiperazin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-15-7-8-16(13(9-14)11-15)10-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-11,14H2,1H3
InChI Key
OFOFQLCMTNDASH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303326
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303326
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)