Merck
ENA514506597
Enamine
2-isocyanatooxane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-isocyanatotetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c8-5-7-6-3-1-2-4-9-6/h6H,1-4H2
InChI Key
VXVWIRKAABQIGS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-274207
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)