Merck
ENA514506477
Enamine
(azetidin-3-yl)methanesulfonyl fluoride hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.64
MDL番号:
Iupac Name
azetidin-3-ylmethanesulfonyl fluoride hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8FNO2S.ClH/c5-9(7,8)3-4-1-6-2-4;/h4,6H,1-3H2;1H
InChI Key
NMLACPPRNNPFCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305178
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305178