Merck
ENA514506396
Enamine
6-chloro-2-fluoropyridine-3-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.62
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-2-fluoropyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H4ClFN2O2S/c6-4-2-1-3(5(7)9-4)12(8,10)11/h1-2H,(H2,8,10,11)
InChI Key
WRZMWFXNYMZKNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299758
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299758
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)