Merck
ENA514238557
Enamine
2-thia-5-azabicyclo[4.2.0]octane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.69
MDL番号:
Iupac Name
2-thia-5-azabicyclo[4.2.0]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NS.ClH/c1-2-6-5(1)7-3-4-8-6;/h5-7H,1-4H2;1H
InChI Key
PYOGCBMLDARCMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304362
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304362