Merck
ENA514238455
Enamine
(3-bromopropyl)cyclobutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.08
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromopropyl)cyclobutane
Inchi Code
1S/C7H13Br/c8-6-2-5-7-3-1-4-7/h7H,1-6H2
InChI Key
MYWUIQVJDNMTAC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303869
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)