Merck
ENA514238248
Enamine
2-[(7-methyl-2-oxo-4-propyl-2H-chromen-5-yl)oxy]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.32
MDL番号:
Iupac Name
2-[(7-methyl-2-oxo-4-propyl-2H-chromen-5-yl)oxy]propanoic acid
Inchi Code
1S/C16H18O5/c1-4-5-11-8-14(17)21-13-7-9(2)6-12(15(11)13)20-10(3)16(18)19/h6-8,10H,4-5H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI Key
ITYIGANVZLOJTB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303245
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303245