Merck
ENA514237261
Enamine
tert-butyl N-{3-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]propyl}carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)propyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H25NO5/c1-12(2,3)18-11(15)13-5-4-7-16-9-10-17-8-6-14/h14H,4-10H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI Key
NVQXKSHXKOYISL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299042
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299042