Merck
ENA514237226
Enamine
4-methyl-1,4-diazepan-5-one dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.1
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-1,4-diazepan-5-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.2ClH/c1-8-5-4-7-3-2-6(8)9;;/h7H,2-5H2,1H3;2*1H
InChI Key
SPLWEOYYFSUUKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302105
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302105