Merck
ENA514237151
Enamine
4-(prop-2-en-1-yl)oxan-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.21
MDL番号:
Iupac Name
4-allyltetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-2-3-8(9)4-6-10-7-5-8/h2H,1,3-7,9H2
InChI Key
AVWJZIGTXFPFFZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301659
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301659