Merck
ENA514236995
Enamine
(2-phenylpyrimidin-5-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
mp
111-112
Iupac Name
(2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c14-8-9-6-12-11(13-7-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,14H,8H2
InChI Key
DJEBODXMCJKLPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301086
Melting Point
111-112
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301086
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)