Merck
ENA514236983
Enamine
3-methyl-1-(oxolan-2-yl)butan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.22
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-1-tetrahydro-2-furanyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C9H16O2/c1-7(2)9(10)6-8-4-3-5-11-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
YCMDQIOSDZRHLZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301038
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301038
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)