Merck
ENA514236922
Enamine
methyl 1,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.24
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1,4-dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O2/c1-8-4-6-10(2,7-5-8)9(11)12-3/h4H,5-7H2,1-3H3
InChI Key
PAXHLOIQWUFMQI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300815
ピクトグラム
Flame
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300815
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)