Merck
ENA514236918
Enamine
2-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.21
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H16O2/c1-10-8(6-9)7-4-2-3-5-7/h7-9H,2-6H2,1H3
InChI Key
GXZCXEDTELVBAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300791
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300791
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)