Merck
ENA514236900
Enamine
methyl 2-hydroxy-5-(methoxymethoxy)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.2
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-5-(methoxymethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H12O5/c1-13-6-15-7-3-4-9(11)8(5-7)10(12)14-2/h3-5,11H,6H2,1-2H3
InChI Key
QNGCYFFSCUDPJU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300750
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300750