Merck
ENA514236897
Enamine
3,3-dimethylpent-4-en-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
114.19
MDL番号:
Iupac Name
3,3-dimethyl-4-penten-1-ol
Inchi Code
1S/C7H14O/c1-4-7(2,3)5-6-8/h4,8H,1,5-6H2,2-3H3
InChI Key
GJLNFUBRNHEACO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300742