Merck
ENA514236871
Enamine
{thieno[2,3-c]pyridin-2-yl}methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.22
MDL番号:
Iupac Name
thieno[2,3-c]pyridin-2-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H7NOS/c10-5-7-3-6-1-2-9-4-8(6)11-7/h1-4,10H,5H2
InChI Key
TWZNEKSPIZTKCX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300590
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300590