Merck
ENA514236798
Enamine
5-aminopyridine-2-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.2
MDL番号:
mp
184-185
Iupac Name
5-amino-2-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H7N3O2S/c6-4-1-2-5(8-3-4)11(7,9)10/h1-3H,6H2,(H2,7,9,10)
InChI Key
SFCUESWCLXDTCC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300360
Melting Point
184-185
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300360
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)