Merck
ENA514235632
Enamine
1-(5-chloropyridin-2-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.6
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-chloro-2-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-5(10)7-3-2-6(8)4-9-7/h2-5,10H,1H3
InChI Key
OLWSYXWXQLPXCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296302
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296302