Merck
ENA508627347
Enamine
2,2-dibromo-1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.91
MDL番号:
Iupac Name
2,2-dibromo-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6Br2O2/c1-4(3(8)9)2-5(4,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
QPIUEPZQJYZZPJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300270
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300270