Merck
ENA508627343
Enamine
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-6-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
mp
109-110
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-6-ol
Inchi Code
1S/C9H10O3/c10-7-3-1-4-8-9(7)12-6-2-5-11-8/h1,3-4,10H,2,5-6H2
InChI Key
XNZJWDKUNYNOGF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298098
Melting Point
109-110
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298098
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)