Merck
ENA508627034
Enamine
1-(1,4-dimethylpiperazin-2-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.23
MDL番号:
Iupac Name
1-(1,4-dimethyl-2-piperazinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-7(11)8-6-9(2)4-5-10(8)3/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
OVUPHWFDBFNPKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299049
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299049