Merck
ENA508626973
Enamine
7-ethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.2
MDL番号:
Iupac Name
7-ethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10O2/c1-2-8-4-3-5-9-6-10(7-12)13-11(8)9/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
XNGFDRRQNKFTFH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298847
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298847