Merck
ENA508626957
Enamine
(2S)-4-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.2
MDL番号:
Iupac Name
(2,2,2-trifluoroethyl)-L-leucine
Inchi Code
1S/C8H14F3NO2/c1-5(2)3-6(7(13)14)12-4-8(9,10)11/h5-6,12H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)/t6-/m0/s1
InChI Key
HSZXVGAYGQJYHE-LURJTMIESA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298821
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298821
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)