Merck
ENA508626509
Enamine
5-bromo-3-cyclopropyl-1,2-oxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.02
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3-cyclopropylisoxazole
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c7-6-3-5(8-9-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
GRTZMQMBGMFQFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298050
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298050