Merck
ENA508626424
Enamine
1,3-dibromo-7-methylimidazo[1,5-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.96
MDL番号:
Iupac Name
1,3-dibromo-7-methylimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H6Br2N2/c1-5-2-3-12-6(4-5)7(9)11-8(12)10/h2-4H,1H3
InChI Key
ZJZCFUNXJYDCCD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296892
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296892