Merck
ENA508626256
Enamine
3-cyclopropyl-4-methylpyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.21
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopropyl-4-methyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-6-4-5-11-9(10)8(6)7-2-3-7/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H2,10,11)
InChI Key
YQWOAHJDBWFKIT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295124
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295124