Merck
ENA508626124
Enamine
2-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.05
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c9-8-2-1-7(10)5-6(8)3-4-11/h1-2,5,11H,3-4H2
InChI Key
WCHMYCOJRHCHAK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269971
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269971
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)