Merck
ENA508626081
Enamine
(2-tert-butyl-2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.2
MDL番号:
Iupac Name
(2-(tert-butyl)-2H-tetrazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H13N5/c1-6(2,3)11-9-5(4-7)8-10-11/h4,7H2,1-3H3
InChI Key
KOUGRWDPLPAFFO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266803
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266803
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)