Merck
ENA508626009
Enamine
2-chloro-3-cyclobutoxypyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.62
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-3-(cyclobutyloxy)pyrazine
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O/c9-7-8(11-5-4-10-7)12-6-2-1-3-6/h4-6H,1-3H2
InChI Key
KTBXVPNWCPMRPW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269685
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269685
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)