Merck
ENA508625924
Enamine
1-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]cyclobutane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.21
MDL番号:
Iupac Name
1-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11F3O3/c13-12(14,15)18-9-4-1-3-8(7-9)11(10(16)17)5-2-6-11/h1,3-4,7H,2,5-6H2,(H,16,17)
InChI Key
AFBAYZJKVGWVEL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269459
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269459