Merck
ENA508625698
Enamine
1-(pyridin-3-yl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.65
MDL番号:
Iupac Name
1-(pyridin-3-yl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c11-9(4-2-5-9)8-3-1-6-10-7-8;/h1,3,6-7,11H,2,4-5H2;1H
InChI Key
CEJZOISNOFBHQI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270421
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270421
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)