Merck
ENA508625653
Enamine
4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)azepane dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.15
MDL番号:
Iupac Name
4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)azepane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N4.2ClH/c1-2-8(3-5-9-4-1)12-7-6-10-11-12;;/h6-9H,1-5H2;2*1H
InChI Key
JGCNQYQUCYCJMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269910
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269910