Merck
ENA508625597
Enamine
2-(cyclopentylmethyl)pyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.73
MDL番号:
Iupac Name
2-(cyclopentylmethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-2-5-9(4-1)8-10-6-3-7-11-10;/h9-11H,1-8H2;1H
InChI Key
ZGIVUOCTVOVLKZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269399
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269399