Merck
ENA508625577
Enamine
6,6-dimethoxy-1-phenyl-2-azaspiro[3.3]heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.31
MDL番号:
Iupac Name
6,6-dimethoxy-1-phenyl-2-azaspiro[3.3]heptane
Inchi Code
1S/C14H19NO2/c1-16-14(17-2)8-13(9-14)10-15-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12,15H,8-10H2,1-2H3
InChI Key
GLJIKVXMKLAHOS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268477
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268477
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)